Prøvetaker til melkepulver, Milky
Leverandør: BURKLE
5321-0300
300-0022EA 6575 NOK
300-0022
Prøvetaker til melkepulver, Milky
Prøvetakere Prøvetakere til faststoff
Fremstilt av rustfritt stål. Utviklet til prøvetaking av melkepulver. Samleren føres inn i poser eller beholdere, og prøven tas ut ved hjelp av en lansett formet som et halvt skjell. Innsettingsdybde 385 mm, total lengde 480 mm, utvendig Ø ca. 28 mm.
  • Steriliserbare
Acc. EN ISO 707 and IDF (Int. Dairy Federation)
Sertifiseringer: Iht. EN ISO 707 og IDF (Int. Dairy Federation)