Prøvetakere, skrape for alle lag
Leverandør: BURKLE
5351-1000
300-0060EA 20725 NOK
300-0060
Prøvetakere, skrape for alle lag
Prøvetakere Prøvetakere til faststoff
Den scratcher er utformet for pulvere og granuler som ikke flyter fritt.
  • Eksempel overføring til den lukkbare indre rør via en skraper
  • Skyve PTFE separatorer for å dele det indre røret inn i forskjellige soner - også forhindre at prøven fra å bli blandet
Suitable for caked bulked goods.