Skjeer, PharmaSpoon
Leverandør: BURKLE
5324-0001
300-0075EA 16525 NOK
300-0075
Skjeer, PharmaSpoon
Skjeer
Rustfritt stål, V4A (1,4404), høypolert for hånd. Til prøvetaking av pulverstoffer, intermediære produkter og materialer innen legemiddelindustrien.
  • Eventuelle rester er synlige selv i sporsektoren (µg-sektoren)
  • Egner seg også til steril prøvetaking
  • Lagd av materialer med førsteklasses overflateegenskaper for å hindre krysskontaminering