Mini-nedsenkingssylinder
Leverandør: BURKLE
5365-5000
300-0665EA 10050 NOK
300-0665
Mini-nedsenkingssylinder
Prøvetakere Væskeprøvetakere
Mini immersion cylinder for sampling liquids in narrow places where access is difficult.
  • Toppen kan skrus av for enkel rengjøring.
  • Testet for bruk i eksplosjonsbeskyttelsessone 0
  • Eksplosjonskategori IIA og IIB
Can also be used in curved dipping tubes and barrels with narrow openings.
Bestillingsinformasjon: Bestill riktig senkekabel samtidig.