Dyppeflaske, 'Ex'
Leverandør: BURKLE
5365-3000
300-1035EA 16725 NOK
300-1035
Dyppeflaske, 'Ex'
Prøvetakere Prøveøser
Dyppeflaske for testing av mineraloljeprodukter (Kategori A, eksplosjonskategorier IIA, IIB og IIC), råolje, flytende mineraloljeprodukter, drivstoff, spesial- og testdrivstoff, fyringsoljer, petroleum og flytende smøremidler. Helt laget av ikke gnistproduserende materialer, nikkelbelagt.
  • Skru av flaskehode
  • Lett å rengjøre robust håndtak
  • Høy vekt (3,2 kg) for rask senking
Sertifiseringer: Testet for bruk i Ex-beskyttelsessone 0.
Bestillingsinformasjon: Vennligst bestill riktig senkekabel samtidig.