EDTA dinatrium salt 0.05 mol/l (0.1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning

Leverandør: VWR Chemicals

30031.294EA 580 NOK
30031.294 30031.408
EDTA dinatrium salt 0.05 mol/l (0.1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
EDTA dinatrium salt
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00070672
CAS-nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3

Bestill nå

Spesifikasjon Testresultater

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR