Supelco® Organic Reference Standard, m-Cymene
Leverandør: Merck
30037-250MG
30037-250MGEA 1025 NOK
30037-250MG
Supelco® Organic Reference Standard, m-Cymene
Standarder Organiske standarder
  • GHS signal: GHS02
NB: P210 - P233 - P240 - P241 - P242 - P243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a204289fad23be50eed7e5117c7f6e419e2efed5&vid=a204289fad23be50eed7e5117c7f6e419e2efed5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
M-Clarity quality level MQ100
Synonym(s) 1-Isopropyl-3-methylbenzene; 3-Isopropyltoluene
Environmentally Preferable
Tetthet 0,861 g/ml at 25 °C (lit.)
CAS-nr 535-77-3
MDL No. MFCD00008891
Formel CH₃C₆H₄CH(CH₃)₂
Molekylvekt 134,22
Smeltepunkt –64 °C (lit.)
kokepunkt 175 °C (lit.)
Hardhetsklasse beskrivelse H226
Flammepunkt 47 °C - closed cup
Fraktforhold STD
Lagringsforhold 2...30 °C