Oksalsyre (Etandisyre) 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Ethanedioic acid
30086.293EA 955 NOK
30086.293
Oksalsyre (Etandisyre) 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Oksalsyre (Etandisyre)
Formel: C₂H₂O₄
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002573
CAS-nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l
NIST traceable Confirmed