Svovelsyre 2.5 mol/l (5 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
30138.293EA 610 NOK
30138.293
Svovelsyre 2.5 mol/l (5 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Svovelsyre
Formel: H₂SO₄
Tetthet: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 2796
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 2.495 - 2.505 mol/l
NIST traceable Confirmed