Svovelsyre 0.005 mol/l (0.01 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Leverandør: VWR Chemicals
30147.408EA 960 NOK
30147.408
Svovelsyre 0.005 mol/l (0.01 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Svovelsyre
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kokepunkt: 330
Smeltepunkt: 10.38
Tetthet: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 2796
ADR: 8 II
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.00499 - 0.00501 mol/l
NIST traceable Confirmed