Svovelsyre 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
30150.295EA 400 NOK
30150.295 30150.375 30150.320 30150.400
Svovelsyre 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Svovelsyre
Formel: H₂SO₄
Tetthet: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 2796
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed