Sølvnitrat 0.04 mol/l (0.04 N) vandig løsning
Leverandør: VWR Chemicals
302636.1000EA 980 NOK
302636.1000
Sølvnitrat 0.04 mol/l (0.04 N) vandig løsning
Sølvnitrat
Formel: AgNO₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003414
CAS-nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM