Sølvnitrat 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM USP, Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
30472.297EA 990 NOK
30472.297 30472.322 30472.402 VWRS30472.323 30472.290
Sølvnitrat 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM USP, Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Sølvnitrat
Formel: AgNO₃
Tetthet: 1,01 g/cm3
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003414
CAS-nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
FN: 3264
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to USP Passes test
NIST traceable Confirmed