Ammoniumcerium(IV)nitrat 0.1 mol/l (0.1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
30483.295EA 1625 NOK
30483.295
Ammoniumcerium(IV)nitrat 0.1 mol/l (0.1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Ammoniumcerium(IV)nitrat
Formel: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
MDL nummer: MFCD00151121
CAS-nummer: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed