Sølvnitrat 14,52 g/L 0.0855 mol/l (0.0855 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Synonymer: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
30488.292EA 3800 NOK
30488.292
Sølvnitrat 14,52 g/L 0.0855 mol/l (0.0855 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Sølvnitrat
1 ml = 5 mg NaCl
Formel: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Kokepunkt: 444
Smeltepunkt: 210
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003414
CAS-nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
FN: 3082
ADR: 9 III
Merck Indeks: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.08533 - 0.08567 mol/l
NIST traceable Confirmed