Natriumtiosulfat 0.01 mol/l (0.01 N) aqueous solution, VOLUSOL® Volumetric
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
309337.1000EA 210 NOK
309337.1000
Natriumtiosulfat 0.01 mol/l (0.01 N) aqueous solution, VOLUSOL® Volumetric
Natriumtiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Kokepunkt: 100
Smeltepunkt: 48
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003499
CAS-nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Indeks: 12,08844
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.00998 - 0.01002 mol/l