Ortofosforsyre 150 ml/l, AVS TITRINORM for TOC
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Synonymer: Phosphoric acid
310337.2500EA 1275 NOK
310337.2500
Ortofosforsyre 150 ml/l, AVS TITRINORM for TOC
Ortofosforsyre
Formel: H₃PO₄
Tetthet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011340
CAS-nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
FN: 1805
ADR: 8,III