BeefSteaker
Leverandør: BURKLE
5388-1000
312-0087EA 7025 NOK
312-0087
BeefSteaker
Prøvetakere Prøvetakere til faststoff
Til prøvetaking av bakteriologiske prøver fra overflater på døde dyr i slakterhus og slakterforretninger (storfe, svin, sauer, geiter og hester). BeefSteaker brukes til å skjære ut en 25 mm rund prøve fra dyrehuden. Kutteren (1,4404) i rustfritt stål gjør at prøven enkelt kan skjæres ut.
  • BeefSteaker kan dampsteriliseres eller flammesteriliseres
  • Et hull i toppen forhindrer luftkomprimering og brukes til å løse ut prøven
BeefSteaker kan også brukes til andre typer prøvetaking (histologi, medisin, matvarer og halvluksusartikler, ostefabrikker, jordbruk).