Natriumtiosulfat 1 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
31547.293EA 279 NOK
31547.293
Natriumtiosulfat 1 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Natriumtiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Kokepunkt: 100
Smeltepunkt: 48
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003499
CAS-nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Indeks: 12,08844
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed