Natriumhydroksid 0.01 mol/l (0.01 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric

Leverandør: VWR Chemicals

Synonymer: Caustic soda

31631.290EA 645 NOK
31631.290
Natriumhydroksid 0.01 mol/l (0.01 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Natriumhydroksid
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Kokepunkt: 1390
Smeltepunkt: 323
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
Merck Indeks: 14,08627

Bestill nå

Spesifikasjon Testresultater

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.03992 - 0.04008 mol/l
NIST traceable Confirmed

SPESIFIKASJONER

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR