VWR® Autoclave Deodorant
Leverandør: VWR Chemicals
320201.100EA 2600 NOK
320201.100 320301.100 320501.100 320601.100
VWR® Autoclave Deodorant
Deodoranter
Denne autoklavdeodoranten forbedrer arbeidsmiljøet og nøytraliserer lukt i forbindelse med autoklavering.
  • Når autoklaven varmes opp, frigjøres innholdet i kapselen automatisk
  • Brukervennlig