Etiketter, seal-it
Leverandør: BURKLE
5399-0003
331-0058EA 4200 NOK
331-0058
Etiketter, seal-it
Etiketter
Retensjonsprøver beholdes for å ha en prøve til sammenligning senere. Et utvetydig bevis på at retensjonsprøven er identisk med den opprinnelige prøven, er bare mulig med beholdere som er tydelig merket og forseglet. Ofte er det imidlertid ikke mulig å forsegle med mindre beholderen har maljer. seal-it har løsningen! seal-it er selvklebende etiketter, som sitter på alle vanlige beholdere. De har en utrolig klebeeffekt som gjør at de ikke kan fjernes. Hvis en beholder forsegles med seal-it, kan den ikke åpnes uten å ødelegge seal-it-etiketten. seal-it er i tillegg utstyrt med flereMore Product Information