Metylgult indicator, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Danger
Synonymer: Dimethyl yellow, Sudan Yellow, 4-(Dimethylamino)azobenzene, 4-(N,N-Dimethylamino)azobenzene
33129-25G
33129-25GEA 1150 NOK
33129-25G
Metylgult indicator, Fluka™
Metylgult
Formel: C₁₄H₁₅N₃
MW: 225,29 g/mol
Smeltepunkt: 111 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008308
CAS-nummer: 60-11-7
EINECS: 200-455-7
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 12,03279
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Identity (IR) complying
Change complying
Extinction maximum at 403 - 413 nm
Absorbtion (1%/1cm) 1050 - 1350