, pellets, Ø 3.2 mm, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Synonymer: Molekylsil A3
334278-1KG
334278-1KGEA 3475 NOK
334278-1KG
, pellets, Ø 3.2 mm, Fluka™
Molekylsil 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formel: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Smeltepunkt: 400 °C
Tetthet: 2 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00147627
CAS-nummer: 1318-02-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Particle Size 3.2 mm
Form pellets
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 3