, Hydranal™ Drying_agent, KF titration_air and gas, Ø ~2 mm, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Synonymer: Molekylsil A3
34241-250G
34241-250GEA 730 NOK
34241-250G
, Hydranal™ Drying_agent, KF titration_air and gas, Ø ~2 mm, Fluka™
Molekylsil 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formel: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Tetthet: 2 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00131613
CAS-nummer: 1318-02-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Suitability (for KF-titration) test passed