Natriumtiosulfat 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Synonymer: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
35245-1L 35245-10L-VP 35245-5L-VP 35245-6X1L
35245-1LEA 610 NOK
35245-1L 35245-10L-VP 35245-5L-VP 35245-6X1L
Natriumtiosulfat 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Natriumtiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Kokepunkt: 100 °C (1.013 hPa)
Smeltepunkt: 48
Tetthet: 1.0 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003499
CAS-nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Indeks: 12,08844
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Factor 0.999 - 1.001