Svovelsyre 5% (v/v) vandig løsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
35606.K2
35606.K2EA 465 NOK
35606.K2
Svovelsyre 5% (v/v) vandig løsning
Svovelsyre
Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid UN No.: 2796 MDL No.: MFCD00064589
Formel: H₂SO₄
Kokepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,066 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
FN: 3264
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,09064