Tinn ≥99.5%, granulat ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
36691.22 36691.36
36691.22EA 890 NOK
36691.22 36691.36
Tinn ≥99.5%, granulat ACS
Tinn
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Kokepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 232 °C
Tetthet: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00133862
CAS-nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Indeks: 12,09587