Formaldehyd 38% vandig løsning, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Danger
3859.5000EA 0 NOK
3859.5000
Formaldehyd 38% vandig løsning, J.T.Baker®
Formaldehyd
Formel: CH₂O
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003274
CAS-nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
FN: 2209
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Formaldehyde (HCHO)(after dilution) 36 - 40 g/l
pH 25°C (after dilution) 6.8 - 7.2
Total Phosphate max. 150 mM