Kulturflasker og kulturkolber, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
214212402 214213201 217712401 217713209 217713603 217714402 217715407 217716309 217713903
391-0210EA 405 NOK
391-0210 391-0215 391-0260 391-0265 391-0270 391-0280 391-0285 391-0290 391-0275
Kulturflasker og kulturkolber, DURAN®
Kolber Cellekulturkolber
DURAN®, Borosilikatglass, 3.3, klar.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Minimal termisk utvidelse og dermed forholdsvis høy resistens mot temperaturendringer
Kulturflasker og kulturkolber (erlenmeyerkolber) med rett kant, egnet for preparatrørshette (fås separat).