VWR®, Adhesive PCR Foil Seals
Leverandør: VWR Collection
391-1256EA 1975 NOK
391-1256 391-1257
VWR®, Adhesive PCR Foil Seals
Forseglinger Filmer og folier til mikroplateforsegling
Disse myke, ikke-permeable aluminiumsfoliene med en tykkelse på 63,5 µm med sterkt klebemiddel av høy kvalitet eliminerer behovet for varmeforseglende enheter eller matter under PCR. Sammenlignet med annen aluminiumsfolie har denne folien mindre sjanse for å rulle tilbake på seg selv ved fjerning av baksiden av papiret, og den tilpasser seg platen under bruk.
  • Recommended for temperatures from −80 to +120 °C
  • Easily pierceable with pipette tips and robotic probes
  • Excellent vapour barrier, virtually no sample evaporation
  • Certified free from DNase, RNase