VWR®, Forhåndsskårne perforerbare vinylfilmer for roboter
Leverandør: VWR Collection
391-1286EA 1700 NOK
391-1286 391-1287
VWR®, Forhåndsskårne perforerbare vinylfilmer for roboter
Forseglinger Filmer og folier til mikroplateforsegling
Disse vinylfilmene med en tykkelse på 106,7 µm og et klebrig lag på 20 µm er utviklet for å gi midlertidig beskyttelse mot kontaminering og fordampning for prøver i 96-brønnersplater.
  • Beskytter prøver og begrenser fordampning midlertidig
  • Forhåndsskårne klaffer bøyes innover uten tilsmussing av prober eller spisser
  • Klaffene lukkes etter prøvetaking, slik at de fortsatt gir beskyttelse
  • Temperaturområde fra –40 til +90 °C
Et forhåndsskåret mønster over hver brønn deler filmen i fire klaffer som enkelt bøyes innover når de skyves av enMore Product Information