Flerbrønns cellekulturplater CELLSTAR®
Leverandør: Greiner Bio-One
662160_100 662102_100 657160_100 665180_100 677180_100 665102_100 677102_100 657185_100
391-3370EA 4500 NOK
391-3370 391-3375 700-1425 392-0049 392-0062 392-0047 392-0061 392-0036
Flerbrønns cellekulturplater CELLSTAR®
Mikroplater Celledyrkningsplater
PS, med lokk, steril. Flerbrønns cellekulturplater er tilgjengelig enten med en fysisk behandlet overflate (for adherente cellekulturer) eller med en hydrofob overflate (for suspensjonskulturer og hybridomceller). Alle platene er sertifisert fri for RNase, DNase og humant DNA, er ikke-pyrogeniske og ikke-cytotoksiske.
  • God klarhet og lav autofluorescens
  • Lokket muliggjør optimal gassutveksling med lavest mulig fordampning
  • Énposisjonslokk hindrer krysskontaminering
  • Alfanumerisk brønnmerking
  • Kompatibel med automatiserte systemer