Oppbevaringsrør, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
264262 264300
391-8348EA 3075 NOK
391-8348 391-7589
Oppbevaringsrør, Nunc™
Vialer
Rør med høy renhetsgrad, PPCO (PP-kopolymer). Egner seg svært godt for sentrifugering og oppbevaring av PCR-reagenser, restriksjonsenzymer og andre diagnostiske og biokjemiske reagenser og prøver. Tilgjengelige i 0,5 og 2,0 ml størrelser med matt skrivefelt. Rørene på 2,0 ml har graderinger ved 0,5 og 1,0 ml.
  • Lekkasjesikker skrukork, også uten O-ring
  • Én hel omdreining løsner korken og gir enkel tilgang til innholdet
Kan sentrifugeres opp til 13000×g.
Kan brukes ved −40 til +95 °C.
Kan brukes ved –40 til +95 °C.
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat NAR Certificate of Retirement