Ortoperjodsyre løsning, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
3951-100ML
3951-100MLEA 918 NOK
3951-100ML
Ortoperjodsyre løsning, Sigma-Aldrich®
Ortoperjodsyre
For use in procedure no. 395 for Periodic Acid-Schiff (PAS) and Silver Stain Procedure No. HT100.
Formel: H₅IO₆
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00011344
CAS-nummer: 10450-60-9
ADR: 8,II