Germanium 1000 mg/L i vann med spormengder av fluorsyre (fra (NH₄)₂GeF₆) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
42242.AD 42242.AE 42242.AP
42242.ADEA 1075 NOK
42242.AD 42242.AE 42242.AP
Germanium 1000 mg/L i vann med spormengder av fluorsyre (fra (NH₄)₂GeF₆) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Germanium Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂GeF₆ in H₂O/trace F-
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085310
Sertifiseringer: Traceable to NIST