Phytochemical standard, cyanidin 3-sophoroside chloride, analytical standard, Supelco®
Leverandør: Merck
42739-5MG
42739-5MGEA 10025 NOK
42739-5MG
Phytochemical standard, cyanidin 3-sophoroside chloride, analytical standard, Supelco®
Standarder Organiske standarder
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=773f8a7c09ccb0669243ac5f0a2ae69b9a6dcda4&vid=773f8a7c09ccb0669243ac5f0a2ae69b9a6dcda4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Beskrivelse Cyanidin 3-sophoroside chloride
CAS-nr 18376-31-3
Formel C₂₇H₃₁ClO₁₆
Lagringstemp –20 °C