J.T.Baker® Plate, Dilution Strips SW
Leverandør: Avantor
43001-0031EA 1375 NOK
43001-0031
J.T.Baker® Plate, Dilution Strips SW
Mikroplater Deepwell mikroplater
Egnet for bruk på Dynex DSX og DS2 instrumenter. Dypbrønnreservoar med 8 brønner.
  • Strimmel med 8 brønner
  • Laget av PP
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)