VWR®, Disposable Pestles, Microtubes and Cordless Motor for Pellet Mixing
Leverandør: VWR Collection
431-0094EA 2400 NOK
431-0094 431-0095 431-0096 431-0098 431-0099
VWR®, Disposable Pestles, Microtubes and Cordless Motor for Pellet Mixing
Homogenisatorer Homogenisatorer, håndholdt
Pistill og mikrorør er lagd av polybutylen-tereftalat (PTBP) i et renrom klasse 10 000, ISO-klasse 7, M5.5. Lagd for homogenisering av celler og plantevev og resuspendering av protein- og DNA-pellets. En batteridrevet motor for pistill og mikrorør er tilgjengelig som tilbehør. Pistillene er 75 mm lange.
  • DNase-, RNase- og pyrogenfrie
  • Riflet grep gjør det enkelt å snu pistillhåndtaket, selv med hansker
  • Lett motor som gir mindre belastning for hånden
  • Den høye rotasjonshastigheten sørger for fullstendig homogenisering av cellevev eller pellets på sekunder