Knivkvern, GRINDOMIX GM 300
Leverandør: Retsch GmbH
20.252.0001
431-0156EA 0 NOK
431-0156
Knivkvern, GRINDOMIX GM 300
Kverner
Grindomix GM 300 er egnet for rask og skånsom størrelsesreduksjon og homogenisering av matvarer og matematerialer. De kan behandle stoffer med høyt innhold av vann, olje eller fett like rask og pålitelig som tørre, myke og middels harde produkter.
  • Hastighetskontrollert industrimotor med variabel hastighet
  • Lagrede og programmerbare parameterkombinasjoner opptil 10, inkludert instilling av intervalltidene til SOPene
  • Forhånds- og finkverning i en kvern: kuttefunksjon i vanlig modus, kverning ved hjelp av slag i omvendt modus, forhåndskverning i