Engangsrør for ULTRA-TURRAX®-rørdrivenhet
Leverandør: IKA
3703000 3703300 3699500 3699600 3700500 3700600 3703200 3699700 3699800 3701500 3701600 3701700 3703100 20003207 3700701 10013007
431-2892EA 2950 NOK
431-2892 431-2893 531-0480 531-0481 531-0477 531-0478 531-0469 531-0482 531-0483 531-0491 531-0492 531-0493 431-0135 IKAA20003207 IKAA3700701 IKAA10013007
Engangsrør for ULTRA-TURRAX®-rørdrivenhet
Homogenisatorer Homogenisatorer, bordmodell
ST-20- og ST-50-rørene består av rør, røreenhet og lokk.
  • Ideelle for blanding, røring og ekstraksjoner
  • Egnet for preparering av jordprøvesuspensjoner og oppløselighetstesting av legemidler
  • Rørvolum på 20 og 50 ml
DT-20- og DT-50-rørene består av rør, dispergeringsenhet og lokk.
Ideelle for dispergering, homogenisering, suspensjoner
Egnet for bruk i farmakokinetikk, metabolismestudier og diagnose
Rørvolum på 20 og 50 ml
BMT-20-G- og BMT-50-G-rørene til kvern består av rør, kule (G = glass) og lokk.
Ideell for tørrkverning avMore Product Information