Organic reference standard, Farnesol, analytical standard, Supelco®
Leverandør: Merck
43348-1ML
43348-1MLEA 710 NOK
43348-1ML
Organic reference standard, Farnesol, analytical standard, Supelco®
Standarder Organiske standarder
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b55f88867ddcfe9a5caf3c68267eb5ebe914dac6&vid=b55f88867ddcfe9a5caf3c68267eb5ebe914dac6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Beskrivelse Farnesol
CAS-nr 4602-84-0
Formel C₁₅H₂₆O
kokepunkt 149 °C/4 mmHg (lit.)
Lagringstemp 2...8 °C