VWR®, fosfatbufret saltvann (PBS), lavfosfat, 10X
Leverandør: VWR Chemicals
437117KEA 5325 NOK
437117K
VWR®, fosfatbufret saltvann (PBS), lavfosfat, 10X
Buffere Buffere, elektroforese Buffere, vask
Bestrålt konsentrat av PBS, egnet for vasking av celler etter fortynning.
  • KCl 2,0 g/L
  • NaCl 70,1 g/L
  • Na₂HPO₄, 2H₂0 12,8 g/L
  • NaH₂PO₄, 1H₂O 4,4 g/L
Add 1 ml of 10X PBS to 9 ml of water to give a 1X PBS solution.
pH (20 °C): 6,90 to 7,30