VWR® VOS 40 digital & VOS 60 kontroll, elektroniske røreverk
Leverandør: VWR Collection
441-0304EA 12875 NOK
441-0304 441-0302 441-0303 441-0305 441-0306 441-0307
VWR® VOS 40 digital & VOS 60 kontroll, elektroniske røreverk
Omrørere Omrører
Laboratorierørere som er ideelle for enkle røreoppgaver, egnet for mengder opp til 25 L (VOS 40 digital), eller for intensive røreoppgaver for mengder opp til 40 L (VOS 60 kontroll). På grunn av mikroprosessorkontrollert teknologi, justerer rørerne automatisk hastigheten innenfor hastighetsområdet 0/30 til 2000 min⁻¹.
  • Digital hastighetsvisning
  • Trinnløs justerbar hastighet
  • Gjennomskyvbare agitatoraksler
  • Overbelastningsbeskyttelse - enheter kan brukes i korte perioder under overbelastningsforhold
  • Visning av feilkode
SikkerhetskretserMore Product Information