Homogenisator, POLYTRON® System PT 3100 D
Leverandør: KINEMATICA
11010121 11010120 11010122
441-0750EA 49600 NOK
441-0750 431-0160 431-0141
Homogenisator, POLYTRON® System PT 3100 D
Homogenisatorer Homogenisatorer, bordmodell
Stativmodeller, digitale, volumområde fra 0,1 ml til 10 liter. Kraftige enheter for en lang rekke dispergerings- og homogeniseringsformål i laboratoriet ved hjelp av rotor/stator-prinsippet. Ekstern drift kan oppnås med datamaskinkontroll via den medfølgende programvaren og valg av AUTO–modusen.
  • Sikker hurtigkoblingsmekanisme for rask endring av dispergeringsaggregatene
  • Intelligent styring for konstant hastighet uavhengig av lastendringer
  • Myk start, overbelastningsbeskyttelse og hastighetsstabilisering
  • Tre driftsmodi, STANDARD-, TIDTAKER- og AUTO-