Verktøy til røremotor, rørere med 3 blader
Leverandør: IKA
0477700 0477800 1295900 1296000 2343600
441-2913EA 4700 NOK
441-2913 441-2914 441-2912 441-2911 441-2125
Verktøy til røremotor, rørere med 3 blader
Omrørere Omrører-utstyr
Laget av rustfritt stål, bortsett fra 441-2125 som er belagt med PTFE. Dra materialet som skal blandes, fra toppen av beholderen til bunnen. Minimale skjærkrefter.
  • Perfekt for røring av væsker ved middels til høy hastighet