Magnetholder
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
F377860000
442-0315EA 980 NOK
442-0315
Magnetholder
Omrørere Omrører-utstyr
Polyetylen (9,5 mm) med rund magnet (Ø 51 mm). Plassere stoppanordrningen mot karets bunn.
  • Holder magneten på plass når væsken helles ut fra beger eller kolbe