Magnetrører, med varme, høy kapasitet, CB302 og SB302
Leverandør: Cole Parmer
CB302
442-0334EA 0 NOK
442-0334
Magnetrører, med varme, høy kapasitet, CB302 og SB302
Omrørere Magnetrørere med varmeplate
Varsellampen for varm temperatur blinker når platetemperaturen er over 50 °C og fungerer selv når varmeplaten er slått av hvis enheten fremdeles er koblet til nettstrømmen. De kraftige magnetene og den kraftige motoren gir rørehastigheter på opptil 1500 min⁻¹ og volumer på opptil 15 L. Modellen SB302 har en robust topplate av aluminium-/silisiumlegering. Elementet på 600 W og materialets gode varmeoverføring gir rask oppvarming og sikrer en jevn temperaturfordeling over hele platen. Modellen CB302 har en glasskeramisk topp med utmerket kjemikalie- og temperaturbestandighet som er enkel åMore Product Information