VWR®, Magnetrørerstav, med krysshode
Leverandør: VWR Collection
442-0411EA 265 NOK
442-0411 442-0412 442-0413 442-0414 442-0415 442-0416 442-0417 442-0418 442-0419 442-0420 442-0421 442-0422
VWR®, Magnetrørerstav, med krysshode
Omrørere Magnetrørerstaver
PTFE-belagt, sterk Alnico V-magnetkjerne. Jevn overflate. Spesielt godt egnet for små beholdere. Ekstremt effektiv røring.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet (-200 til +280 °C)