VWR®, Magnetrørerstav for kyvetter
Leverandør: VWR Collection
442-0502EA 265 NOK
442-0502
VWR®, Magnetrørerstav for kyvetter
Omrørere Magnetrørerstaver
PTFE-belagt, sterk Alnico V-magnetkjerne. Konstruert for omrøring i standardkyvetter på 10 mm.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Temperaturbestandig, passer for høye og lave temperaturer (-200 til +280 °C)